Descripción
Este producto está especialmente diseñado para eliminar contaminantes iónicos y orgánicos de nivel traza de EDI, RO o agua pura destilada para generar agua ultrapura con alta resistividad.
Paquete de filtro Rephile. Comparable a QGARDT1X1.
Compatible con los siguientes Millipore™ sistemas:
- Milli-Q Advantage A10™
- Milli-Q Reference™
Solo compatible con sistemas fabricados antes de 2013.
Aviso legal: Estos productos son fabricados por Rephile. Rephile no está afiliado ni respaldado por Merck™.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de purificación de agua |
| Tipo | Cartidge Kit |