Learn More
Aalborg™ Controlador de caudal de masa térmica AFC
Código de producto. 11913946
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Regulador
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
11913946 Regulador cada uno
1 options
Código de producto. 11913946 Proveedor Aalborg™ N.º de proveedor AFC26SVAN5C0/3NC06SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2378.25€
    1446.36€ / paquete de 1
    Ahorro 931.89€
    39% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Cada unidad incorpora un sensor de tubo recto avanzado junto con elementos de paso de flujo fabricados en acero inoxidable. El controlador de caudal de masa térmica Aalborg™ AFC está diseñado para indicar los caudales y controlar los caudales establ
  • Los caudales no se ven afectados por las variaciones de temperatura y presión dentro de los límites establecidos.
  • Los puertos de alimentación del transductor están protegidos contra fusible y polaridad
  • Integridad de las fugas
  • Estructura metálica rígida
  • Opción totalizador
  • Protección del circuito
Especificaciones
Tipo Regulador
Exactitud ±1 % (escala completa)
Tasa de presión 70 bar
Certificaciones/conformidad Certificado de calibración NIST
Intervalo de caudal De 0 a 500 ml/min