Learn More
Ismatec™ Accionamiento de bomba de engranajes digital Reglo con MasterflexLive™
Descripción
MasterflexLive ™ es una plataforma segura habilitada en la nube para monitorear Masterflex zapatillas. Proporciona notificaciones en tiempo real de los parámetros de la bomba, incluida la velocidad, el caudal, el volumen dispensado y más. Supervisa procesos críticos que se ejecutan las 24 horas del día, los 7 días de la semana sin necesidad de personal en el sitio, mientras que las notificaciones automáticas lo alertan sobre las condiciones operativas y los mensajes de error. Conexión a Internet a través de Wi-Fi o conector Ethernet estándar (RJ45) en la parte posterior de la unidad. USB La conexión permite cargar actualizaciones de firmware descargables en la bomba.
- Las bombas de sobremesa compactas optimizan la facilidad de uso, la precisión y la fiabilidad.
- Modos de funcionamiento continuo, dispensación de volumen y dispensación de tiempo; control de lotes y tiempo de intervalo/apagado en los modos de volumen y tiempo
- La bomba guarda los programas de dispensación más utilizados para una configuración rápida
- La rampa de velocidad, disponible en el modo de dispensación de volumen, garantiza la precisión y minimiza la pérdida de muestra.
- El acceso de usuario de tres niveles brinda la opción de controlar quién puede operar la bomba y en qué nivel
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de control | Pantalla táctil o control remoto analógico |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil capacitiva TFT/RGB |
| Caudal | 1,7 a 4680 ml/min |
| Motor Speed | 100 a 4000 rpm |
| Para utilizar con | Micropump Cabezales de bomba de engranajes de estilo de montaje A y B |
| Incluye | Accionamiento de bomba, adaptador de cabezal de bomba estilo montaje B y adaptador de corriente con 1,8 m (6 pies) cable de línea. |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 19.4 x 14.6 x 16 cm |
| Tensión | 90/260 VCA |
| Frecuencia | 50/60 Hz |