Learn More
WTW™ Conjunto de regeneración para WTW™; sensores de oxígeno CellOx 325, TA 197 Oxi, ConOx
Descrizione
- Conjunto de regeneración para sensores de oxígeno WTW™ CellOx 325, TA 197 Oxi, ConOx
- Sensores de oxígeno disuelto galvánico revestidos con un membrana para medir en soluciones de agua - bajo mantenimiento y sin tiempo de polarización necesario
- Para medición instantánea
- Fácil calibración del aire con aire saturado de vapor de agua en el recipiente de calibración
- Fácil de usar y larga vida útil
Specifica
Specifica
| Descripción | Conjunto de regeneración |
| Incluye | Electrolito, solución de limpieza, diafragma con lámina y molienda con 3 cabezales intercambiables |
| Para utilizar con (equipo) | Sensor CellOx 325 ConOx , TA 197 Oxi y MPP 350 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?