Learn More
Cole-Parmer™ Gel de cambio de fase de paquete refrigerante
Product Code. 12378717 Shop All Cole-Parmer Products
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
-1 °C (30 °F)
-23 °C
Unit Size:
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Intervalo de temperatura (métrico) Unit Size
12378717 -23 °C paquete de 6
12348717 -1 °C (30 °F) paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 12378717 Supplier Cole-Parmer™ Supplier No. 0634783
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.40€
    46.30€ / paquete de 6
    Ahorro 4.10€
    8% Descuento
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Mantenga los materiales sensibles a la temperatura adecuada. Vuelve al estado de gel cuando se descongela.
  • La fórmula de cambio de fase dura un 15 % más que los paquetes de gel estándar
  • Cuatro formulaciones de 0 a -23 °C (de 32 a -10 °F)
  • No tóxico y reutilizable
Specifications
Anchura exterior (métrico) 19,7 cm
Longitud (imperial) exterior 10,5 in
Anchura exterior (imperial) 7,75 in
Longitud (métrico) exterior 26,7 cm
Altura exterior (imperial) 1,18 in
Altura exterior (métrico) 3 cm
Peso (imperial) 48 oz
Peso (métrico) 1360 g
Capacidad (métrico) 1419,5 mL
Descripción Paquete frío y suave de cambio de fase -23 °C (-10 °F), 1,4 l (48 oz)
Intervalo de temperatura (métrico) -23 °C
Dimensions (LxWxH) 26,7 x 19,7 x 3 cm