Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 12,7 mm |
| Material | Caucho |
| Longitud global (métrico) | 10 m |
| Grosor (métrico) | 3,2 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la transferencia de líquidos, gases y ácidos diluidos |
| Color | Rojo |
| Flexibilidad | Los tubos |