Learn More
Fisherbrand™ Tubos de caucho de color rojo, pared mediana
Código de producto. 11517053 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
3,2 mm
8,0 mm
9,5 mm
12,7 mm
Grosor (métrico):
1,5 mm
3,2 mm
Tamaño de la unidad:
10 metros
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Grosor (métrico) Tamaño de la unidad
11517053 8,0 mm 3,2 mm 10 metros
11537053 12,7 mm 3,2 mm 10 metros
11597043 3,2 mm 1,5 mm 10 metros
11527053 9,5 mm 3,2 mm 10 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11517053
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.97€
    66.97€ / 10 metros
    Ahorro 29.00€
    30% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Opción de tubos flexibles y ligeros para transferir líquidos, gases y ácidos diluidos.
  • Mayor resistencia que la mayoría de polímeros
  • Rango de temperatura: −40° a +70 °C
  • Ligero y flexible, para la transferencia de líquidos, gases y ácidos diluidos
  • No son adecuados para el uso con petróleo y disolventes de hidrocarburos (consulte los tubos de neopreno)
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 8,0 mm
Material Caucho
Longitud global (métrico) 10 m
Grosor (métrico) 3,2 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la transferencia de líquidos, gases y ácidos diluidos
Color Rojo
Flexibilidad Los tubos