Learn More
Fisherbrand™ Tubos de caucho de color rojo, pared resistente
Código de producto. 11597562 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
3 mm
5 mm
8 mm
Diámetro exterior (imperial):
9 mm
13 mm
20 mm
Grosor (métrico):
3 mm
4 mm
6 mm
Tamaño de la unidad:
10 metros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Grosor (métrico) Tamaño de la unidad
11597562 8 mm 20 mm 6 mm 10 metros
11567562 3 mm 9 mm 3 mm 10 metros
11577562 5 mm 13 mm 4 mm 10 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11597562
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.40€
    85.30€ / 10 metros
    Ahorro 45.10€
    34% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubos de caucho rojo de pared robusta muy resistentes. Los tubos de caucho de color rojo Fisherbrand™ son adecuados para el uso al vacío y la transferencia de líquidos, gases y ácidos diluidos.
  • Mayor resistencia que la mayoría de polímeros
  • Escala de temperatura: De - 40 °C a 70 °C
  • Ligeros y flexibles, para la transferencia de líquidos, gases y ácidos diluidos
  • Pared gruesa recomendada para el uso al vacío
  • No son adecuados para el uso con petróleo y disolventes de hidrocarburos (consulte los tubos de neopreno)
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 8 mm
Material Caucho
Diámetro exterior (imperial) 20 mm
Longitud global (métrico) 10 m
Grosor (métrico) 6 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la transferencia de líquidos, gases y ácidos diluidos
Color Rojo