Learn More
Fisherbrand™ Pera de caucho rojo
Código de producto. 11977984 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
15 ml
150 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
11977984 15 ml cada uno
11314055 150 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11977984
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Añadir a la cesta
Agarre fácil Pera de goma roja para utilizar con una variedad de aplicaciones.
  • De caucho natural
  • Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Puntas compatibles 15 ml
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Color Rojo
Desechables Reutilizables
Para utilizar con Pipeta
Tipo de agarre Redondo
Material Caucho
Modelo Pera
Número de canales 1
Esterilidad No estéril
Tipo Pera
Volumen (métrico) 15 ml
Para utilizar con (equipo) Pipeta y jeringa
Longitud (imperial) 2,37 in
Longitud (métrico) 60 mm
Diámetro de la abertura (imperial) 0,15 in
Diámetro exterior (imperial) 1,5 in
Diámetro de la abertura (métrico) 4 mm
Diámetro exterior (métrico) 38 mm