Learn More
Fisherbrand™ Recuperador de barras agitadoras de PTFE
Código de producto. 10226159 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
250mm
450mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10226159 450mm cada uno
10579081 250mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10226159
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se utiliza para recuperar barras agitadoras de los recipientes de mezcla. La barra agitadora de PTFE es químicamente resistente, inerte y no presenta fugas. Utiliza imanes Alnico V en su núcleo.
  • Inerte y a prueba de fugas
  • Moldeado en PTFE puro aprobado por la FDA
  • Imanes Alnico V
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Color Blanco
Descripción Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
Para utilizar con (aplicación) Retirada de las barras agitadoras de los recipientes
Para utilizar con (equipo) Barras agitadoras de PTFE
Altura (métrico) 10mm
Diámetro (métrico) 10mm
Longitud (métrico) 450mm
Cantidad 1 unidad