Learn More
Agencinox™ Bandeja rectangular
Código de producto. 11741933
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
170 x 110 x 20 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
11741933 170 x 110 x 20 mm 1 PCS
1 options
Código de producto. 11741933 Proveedor Agencinox™ N.º de proveedor 1217
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estas bandejas para una gran variedad de aplicaciones. Las bandejas rectangulares Agencinox™ son ideales para su uso en entornos médicos.
  • Bandeja rectangular
  • Fabricado con acero inoxidable
  • Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 170 x 110 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 170 x 110 x 20 mm
Altura (métrico) 20 mm
Longitud (métrico) 170 mm
Material Acero inoxidable
Tipo Bandeja
Anchura (métrico) 110 mm
Para utilizar con Instrumentos
Forma Rectangulares