Learn More
Haleco™ Bolsas de recuperación
Código de producto. 15155174
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro
Transparente
Tamaño de la unidad:
500 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
15155174 Transparente -
12516239 Negro 500 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15155174 Proveedor Haleco™ N.º de proveedor SAC130T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    241.25€
    109.55€ / paquete de 200
    Ahorro 131.70€
    54% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-10-2026
Especificaciones
Color Transparente
Material LDPE, HDPE
Dimensiones (L x An) 82 x 120cm
Altura (métrico) 120 cm
Peso (métrico) 13.76 kg
Tipo de producto Bolsa de basura
Capacidad (métrico) 130 L
Longitud (métrico) 82 cm