Descripción
- Proporcionan una presión reducida y un sellado cómodo.
- Diseñados para ajustarse detrás de la cabeza o debajo de la barbilla con un contacto mínimo con la ropa.
- El diseño flexible ayuda a mantener una presión constante, a un nivel cómodo, independientemente del tamaño de la cabeza.
- Elegante protector auditivo con banda.
- Banda flexible innovadora para un ajuste óptimo y una comodidad superior.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Naranja, azul |
| Cantidad | 10/Paq. |
| Reducción del ruido nominal (RRN) | 26 dB |
| Tipo de producto | Tapones para los oídos con banda |
| Material | Poliuretano |