Descripción
El REC 7 Digital está equipado con una placa superior de cerámica de 7 in que garantiza una gran homogeneidad de temperatura y una transferencia de calor óptima en toda la superficie.
- Diseñado para garantizar facilidad de uso y excelente resistencia a los productos químicos.
- Pantalla digital para ajustes de temperatura precisos de hasta 550 °C
- Se muestra un mensaje de advertencia de superficie caliente cuando la temperatura supera los 50 °C, incluso cuando está inactivo
- Acepta frascos de hasta 15 L de volumen.
- Termorregulación precisa del medio con sonda Pt100/Pt1000 (±1 °C) y Termorregulador Digital VTF (±0.5 °C)
- Diseñado para una vida útil prolongada.
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la placa superior | Cerámica |
| Tamaño | 7 x 7 in |
| Temperatura (métrico) | Ambiente hasta 550 °C |
| tipo de tapón | Europa/Reino Unido |
| Forma | Cuadrado |
| Tensión | 230 V |
| Tipo | Placa calefactora |