Learn More
Thermo Scientific™ Depósitos de reactivos
Código de producto. 11405758
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
25 ml
60 ml
100 ml
Material:
Poliestireno
Polipropileno
Esterilidad:
No estéril
Envase:
10 bolsas de 10
A granel
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Material Esterilidad Envase Tamaño de la unidad
11405758 25 ml Poliestireno No estéril A granel paquete de 100
11475748 25 ml Poliestireno No estéril 10 bolsas de 10 paquete de 100
10125707 100 ml Poliestireno No estéril 10 bolsas de 10 paquete de 100
10481121 60 ml Polipropileno No estéril A granel paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11405758 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 95128093
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    338.00€
    169.58€ / paquete de 100
    Ahorro 168.42€
    49% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Elija estos depósitos de reactivos, diseñados para ofrecer una variedad de soluciones que se adaptan a todos sus procedimientos de pipeteo.
La gama de depósitos de reactivos Thermo Scientific™ ofrece una amplia variedad de soluciones para adaptarse a cualquier proceso de pipeteo.
La innovación va más allá de nuestros pipeteadores y puntas. Incluso nuestros depósitos de reactivos han sido diseñados para proporcionar soluciones adaptadas a sus procedimientos, en lugar de al contrario. Hay cuatro tipos de depósitos disponibles, de 25 ml, de 25 ml con divisor, de 100 ml y un depósito de poliestireno desechable de 75 ml.
Características:
  • Estructura corrugada que maximiza la cantidad de líquido al que pueden acceder las puntas de pipeta cuando se utilizan pequeñas cantidades de reactivo
  • Rebordes salientes en las cuatro esquinas que reducen el derrame durante el vertido de los reactivos del depósito
  • Graduaciones en la pared interior que facilitan la medición rápida del líquido restante
  • Base extra ancha que añade rigidez y estabilidad al depósito y evita los derrames
  • El depósito de 25 ml dividido permite el pipeteo de dos reactivos diferentes en un máximo de ocho canales en un lado y hasta cuatro en el otro lado. Se maximiza la recuperación cuando solo se utiliza un canal y una pequeña cantidad de reactivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Capacidad (métrico) 25 ml
Material Poliestireno
Esterilidad No estéril
Tipo Depósito de reactivos
Envase A granel