Learn More
Thermo Scientific™ Depósitos de reactivos
Descripción
La gama de depósitos de reactivos Thermo Scientific™ ofrece una amplia variedad de soluciones para adaptarse a cualquier proceso de pipeteo.
La innovación va más allá de nuestros pipeteadores y puntas. Incluso nuestros depósitos de reactivos han sido diseñados para proporcionar soluciones adaptadas a sus procedimientos, en lugar de al contrario. Hay cuatro tipos de depósitos disponibles, de 25 ml, de 25 ml con divisor, de 100 ml y un depósito de poliestireno desechable de 75 ml.
Características:
- Estructura corrugada que maximiza la cantidad de líquido al que pueden acceder las puntas de pipeta cuando se utilizan pequeñas cantidades de reactivo
- Rebordes salientes en las cuatro esquinas que reducen el derrame durante el vertido de los reactivos del depósito
- Graduaciones en la pared interior que facilitan la medición rápida del líquido restante
- Base extra ancha que añade rigidez y estabilidad al depósito y evita los derrames
- El depósito de 25 ml dividido permite el pipeteo de dos reactivos diferentes en un máximo de ocho canales en un lado y hasta cuatro en el otro lado. Se maximiza la recuperación cuando solo se utiliza un canal y una pequeña cantidad de reactivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Depósito de reactivos |
| Envase | 10 bolsas de 10 |
| Desechables | Sí |