Learn More
Fisherbrand™ Chiller del depósito de reactivos
Código de producto. 16380412 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 ml
50 y 55 ml
Color:
Azul
Morado
Morado & azul
Unit Size:
paquete de 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen (métrico) Color Unit Size
16380412 100 ml Morado & azul paquete de 2
16330412 50 y 55 ml Morado paquete de 2
16340412 50 y 55 ml Azul paquete de 2
16350412 50 y 55 ml Morado & azul paquete de 2
16360412 100 ml Morado paquete de 2
16370412 100 ml Azul paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 16380412
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.00€
    106.21€ / paquete de 2
    Ahorro 7.79€
    6% Descuento
View all promotions
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket
El chiller de depósitos es una forma no tóxica y sin hielo de prolongar el período de trabajo y preservar la integridad de los reactivos sensibles a la temperatura.
  • Los reactivos se mantienen a menos de 5 °C (41 °F) durante aproximadamente 3 horas.
  • La solución sin hielo elimina el riesgo de contaminación por baños de hielo complicados
  • Apilable, ahorra espacio cuando se guarda en el congelador o en la mesa de trabajo
  • El diseño simétrico del refrigerador permite montar depósitos de reactivos en cualquier dirección
  • La mezcla no tóxica de agua y agente bacteriostático se enfría y se congela rápidamente
  • Con polipropileno fabricado con soldadura por sonido, que garantiza un diseño sin fugas
  • No está indicado para esterilizar en autoclave, no lo utilice con nitrógeno líquido
  • Reutilizables
  • Garantía de dos años
Specifications
Tipo de producto Enfriador de depósito
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Morado & azul
Descripción Chiller del depósito de reactivos
El dispositivo tiene Depósitos de reactivos
Material Polipropileno
Volumen (métrico) 100 ml
Para utilizar con (aplicación) Reactivo
Para utilizar con (equipo) Depósitos de reactivos
Incluye Chiller
Modelo 120735F
Cantidad 1
Forma Rectangulares
Garantía 2 años
Dimensiones (L x An) 6 x 3,5 in
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 6 x 3,5 x 1,75 in
Longitud (imperial) 6 in
Longitud (métrico) 15 cm
Anchura (imperial) 5,70 in
Anchura (métrico) 14,30 cm
Altura (imperial) 1,75 in
Altura (métrico) 4,3 cm
Peso (imperial) 0,31 lb
Peso (métrico) 0,14 kg