Learn More
Beskrivelse
- Los reactivos se mantienen a menos de 5 °C (41 °F) durante aproximadamente 3 horas.
- La solución sin hielo elimina el riesgo de contaminación por baños de hielo complicados
- Apilable, ahorra espacio cuando se guarda en el congelador o en la mesa de trabajo
- El diseño simétrico del refrigerador permite montar depósitos de reactivos en cualquier dirección
- La mezcla no tóxica de agua y agente bacteriostático se enfría y se congela rápidamente
- Con polipropileno fabricado con soldadura por sonido, que garantiza un diseño sin fugas
- No está indicado para esterilizar en autoclave, no lo utilice con nitrógeno líquido
- Reutilizables
- Garantía de dos años
Tekniske data
Tekniske data
| Tipo de producto | Enfriador de depósito |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Morado |
| Descripción | Chiller del depósito de reactivos |
| El dispositivo tiene | Depósitos de reactivos |
| Material | Polipropileno |
| Volumen (métrico) | 50 y 55 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Reactivo |
| Para utilizar con (equipo) | Depósitos de reactivos |
| Incluye | Chiller |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?