Learn More
Fisherbrand™ Botella de vidrio de borosilicato para reactivo con tapa
Código de producto. 12997640 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1Each
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12997640 1Each cada uno
1 options
Código de producto. 12997640
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Medir los medios de laboratorio utilizando el Fisherbrand™ Botella de vidrio borosilicato para reactivo con tapa. Se ajusta a ISO R1115 y DIN 168, es químicamente resistente y puede esterilizarse repetidamente a 140 °C.
Utilice estos frascos para medios de vidrio para una gran variedad de aplicaciones generales de laboratorio. Los frascos para medios de vidrio reutilizables Fisherbrand™ con tapón cuentan con una práctica boca ancha, graduaciones mejoradas y un anil
  • 20 000 ml
  • Tapa de polipropileno azul graduada
  • Anillos de vertido
  • 45 rosca estándar
  • Cumple con ISO R1115 y DIN 168
  • No esterilizable en autoclave con un tapón bien apretado
Especificaciones
Capacidad 676,3 onzas, 20000 ml
Capacidad (métrico) 20000 ml
Color Transparente
Diámetro interior (imperial) 1,18 in
Diámetro (imperial) 11,3 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 30 mm
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de medios y reactivos, Retener y dispensar fluidos, Almacenamiento de productos químicos
Incluye Tapón de rosca, anillo de vertido
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
N.° por paquete 10/Paq.
Cantidad 1Each
Esterilidad Estéril
Los recipientes Sí
Color del tapón Azul
Graduaciones Sí
Acabado del cuello Estrecha
Closure Included Sí
Graduated Sí
Boca Estrecha
Altura (métrico) 510 mm
Altura (imperial) 19,88 in
Chemical Label Sin marcar
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón GL 45
Diámetro (métrico) 288 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 676,3 oz
Forma Cilíndrico
Certificaciones/conformidad ISO 4796
Desechables Reutilizable
Tipo de producto Botella McCartney