Learn More
Shamrock™ Cinta de advertencia radioactiva
Código de producto. 11725773
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Rojo
Rojo, Amarillo
Tamaño de la unidad:
12 M
12 metros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11725773 Amarillo 12 metros
11795763 Rojo, Amarillo 12 M
11715773 Rojo 12 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11725773 Proveedor Shamrock™ N.º de proveedor SRA2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.25€
    19.54€ / 12 metros
    Ahorro 29.71€
    60% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Especificaciones
Color Amarillo
Tipo de producto Cinta de advertencia radioactiva
Cantidad 1 unidad
Dimensiones (L x An) 12 x 25 mm
Longitud (métrico) 12 mm
Anchura (métrico) 25 mm