Learn More
Fisherbrand™ Cajas de transporte de radiación beta
Código de producto. 12367127 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
95 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
12367127 95 mm cada uno
1 options
Código de producto. 12367127
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con tapas abisagradas, permiten alojar insertos intercambiables que admiten microtubos, tubos para centrífuga, viales de centelleo, frascos universales, tubos criogénicos y tubos Falcon; estos sirven como solución perfecta para el almacenamiento a corto plazo de residuos radiactivos o radioisótopos.
  • Combina un protector con un área de trabajo cómoda y contenida y un recipiente de almacenamiento.
  • La tapa con bisagras crea un 15° escudo en ángulo cuando está completamente abierto
  • La tapa se puede cerrar totalmente por seguridad durante el transporte de la unidad y su contenido.
  • Se incluyen asas laterales para facilitar el levantamiento, y las patas antideslizantes acolchadas evitan el deslizamiento.
  • Cleaver Scientific Las cajas de almacenamiento se fabrican con tapas con bisagras y admiten insertos intercambiables que contienen microtubos, tubos de centrífuga, viales de centelleo, universales, criotubos y tubos Falcon.
  • Estas sirven como una solución perfecta para el almacenamiento a corto plazo de desechos radiactivos o radioisótopos.
  • Los cubos de almacenamiento beta y gamma están disponibles en cinco tamaños, y los dos modelos de cubos más grandes tienen ruedas para facilitar el transporte.
  • También está disponible nuestra gama de cubos de suelo y sobremesa con patas antideslizantes y tapas abisagradas, que sirven como solución perfecta para el almacenamiento a corto plazo de residuos radiactivos o radioisótopos.
  • También se pueden comprar bolsas con cordón ajustable de alta resistencia opcionales.
Especificaciones
Fondo exterior (métrico) 400 mm
Fondo interior (métrico) 380 mm
Altura (métrico) 95 mm
Altura exterior (métrico) 95 mm
Altura (métrico) interior 75 mm
Anchura (métrico) exterior 315 mm
Anchura (métrico) interior 295 mm
Tipo de producto Caja de tránsito de radiación