Learn More
Fisherbrand™ Cajas de seguridad radiológica
Código de producto. 12347117 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
130mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
12347117 130mm cada uno
1 options
Código de producto. 12347117
Fecha estimada de envoi: 06-04-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cajas de radiación, con tapa abisagrada y cubiertas giratorias centrales, perfectas para la protección contra la radiación beta o gamma
  • 15 con tapa articulada y cubierta giratoria para la eliminación de puntas de pipeta de 2 l de capacidad, 130 x 130 x 130 mm
  • Beta – 2 l – (13 x 13 x 13 cm), usar con bolsa CSR-BAG1
  • Cajas radiológicas, con tapa abisagrada y cubiertas giratorias centrales, caja Beta/caja Gamma
  • Estas cajas tienen un orificio central cubierto por una tapa abisagrada, lo que reduce la exposición a la radiación durante los procedimientos de pipeteo.
  • Disponible para la protección contra la radiación gamma o beta
  • Las cajas de almacenamiento Cleaver Scientific están fabricadas con tapas abisagradas y admiten insertos intercambiables para alojar microtubos, tubos para centrífuga, viales de centelleo, frascos universales, tubos criogénicos y tubos Falcon.
  • También está disponible nuestra gama de cubos de suelo y sobremesa con patas antideslizantes y tapas abisagradas, que sirven como solución perfecta para el almacenamiento a corto plazo de residuos radiactivos o radioisótopos.
  • Los cubos de almacenamiento Beta y Gamma están disponibles en cinco tamaños, y los dos modelos de cubos más grandes tienen ruedas para facilitar el transporte.
  • También se pueden comprar bolsas con cordón ajustable de alta resistencia opcionales.
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 13 x 13 x 13cm
Para utilizar con (equipo) Para uso con bolsa CSR-BAG1
Altura (métrico) 130mm
Anchura (métrico) 130mm
Capacidad 2L