Learn More
Fisherbrand™ Bloques de seguridad radiológica beta
Código de producto. 12347137 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
4 x 1,5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
12347137 4 x 1,5 mL cada uno
1 options
Código de producto. 12347137
Fecha estimada de envoi: 31-03-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estas cajas de almacenamiento Cleaver Scientific son perfectas para sujetar y proteger 4 tubos de microcentrífuga Eppendorf acrílicos de 1,5 ml.
  • Bloque beta para 4 x 1,5 ml Eppendorf tubos (5 x 3,5 x 14 cm)
  • Recipientes/bloques de seguridad para la protección contra la radiación beta
  • También hay cubiertas disponibles.
  • Para sujetar y proteger 4 tubos de microcentrífuga acrílicos de 1,5 ml
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 5 x 3,5 x 14cm
Para utilizar con (equipo) Para 4 tubos Eppendorf de 1,5 ml (5 x 3,5 x 14 cm)
Capacidad 4 x 1,5 mL