Learn More
Brady™ Cinta sin halógenos serie R6000 para impresoras M7
Descripción
- Cinta de impresión versátil para la identificación de cables, paneles y otros artículos industriales.
- La formulación de resina de las cintas de la serie R6000 ofrece imágenes de alto rendimiento con alta resistencia a solventes y rayones.
- La cinta resistente y a prueba de manchas produce texto impreso duradero que puede soportar años en áreas industriales y condiciones exteriores.
- Los cartuchos de cinta de impresora autónomos M7 se insertan directamente en la impresora con facilidad
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cinta de impresora |
| Color | Negro |
| Para utilizar con (equipo) | Brady Impresora M710, BMP71 Impresora de etiquetas |
| Material | Resina |
| Longitud (imperial) | 150 ft. |
| Anchura (imperial) | 4,9 in |
| Anchura (métrico) | 5 cm |
| Altura (imperial) | 19 in |
| Dimensiones (L x An) | 150 pies x 2 in |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Mostrar más |