Description
- La cinta R4300 ofrece una fuerte resistencia contra manchas y productos químicos cuando se imprime en el material adecuado. Brady™ material de etiqueta
- Recomendado para imprimir en papel y películas que tienen una superficie mate o rugosa, como el vinilo autolaminable B-427 y el B-499. Nylon Tela de Brady™
- La cinta resistente y a prueba de manchas produce un texto impreso duradero que puede soportar años en áreas industriales.
- Los cartuchos de cinta de impresora autónomos M7 se insertan directamente en la impresora con facilidad
Spécification
Spécification
| Tipo de producto | Cinta de impresora |
| Color | Negro |
| Para utilizar con (equipo) | Brady Impresora M710, BMP71 Impresora de etiquetas |
| Material | Parafina |
| Longitud (imperial) | 150 ft. |
| Anchura (imperial) | 0,02 in |
| Anchura (métrico) | 5 cm |
| Altura (imperial) | 4,55 in |
| Dimensiones (L x An) | 150 pies x 2 in |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?