Learn More
IKA™ R 2722 Soporte H
Código de producto. 10314681 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
1,01 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
10314681 1,01 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10314681 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0001412000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1130.00€
    851.00€ / paquete de 1
    Ahorro 279.00€
    24% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Soporte muy estable con base en forma de H que evita las caídas hacia atrás.
Proporciona la estabilidad óptima necesaria para instrumentos y accesorios más grandes y pesados, por ejemplo, con mediciones reológicas mediante agitadores de varilla. El soporte tiene un tornillo de ajuste que se puede utilizar para compensar una superficie desigual de la mesa de laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Altura (métrico) 1,01 mm
Longitud de la base (métrico) 420 mm
Anchura de la base (imperial) 18 in
Anchura de la base (métrico) 460 mm
Diámetro de la varilla (métrico) 34 mm
Admite 10 kg
Tipo de producto Soporte en H