Learn More
IKA™ Nuez de sujeción R 182
Código de producto. 10105500 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Aluminio fundido
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
10105500 Aluminio fundido cada uno
1 options
Código de producto. 10105500 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0002657700
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proteja las uniones con esta abrazadera. La nuez de sujeción IKA™ R 182 cuenta con una construcción resistente de aluminio fundido y un diseño de funda cruzada. Ideal para una gran variedad de aplicaciones.
  • Intervalo de sujeción, soporte: Entre 6 y 16mm
  • Intervalo de sujeción, brazo de extensión: Entre 6 y 16mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Pinza de nuez
Diámetro (métrico) Entre 6 y 16 mm
Material Aluminio fundido
Cantidad de embalaje 1 unidad