Description
Histone H3 Monoclonal antibody specifically detects Histone H3 in Human, Vertebrate samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, ChIP assay (ChIP), Multiplex Immunoassay
Specifica
Specifica
| Antigen | Histone H3 |
| Applications | Western Blot, ELISA, Immunofluorescence, ChIP Assay, Multiplex |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | RM135 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 0.02 μg/mL - 0.2 μg/mL, ELISA 0.2 μg/mL - 1 μg/mL, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1 μg/mL - 2 μg/mL, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) 1ug-5 μg, Multiplex Immunoassay 0.1 μg/mL - 0.5 μg/mL |
| Formulation | 50% Glycerol/PBS, 1% BSA |
| Gene Alias | H3, H3 histone, family 3A, H3.3A, H3.3B, H3F2, H3F3, H3F3B, H3FM, H3K4Me2, HIST2H3C, histone H3.3, MGC87782, MGC87783 |
| Host Species | Rabbit |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?