Learn More
Cabezal antisalpicaduras de destilación de vapor Pyrex™ QuickFit™
Código de producto. p-8257008
Change view
Click to view available options
Junta cónica:
Cono: 19/26; toma: 29/32
Cono: 29/32; toma: 29/32
Tamaño de la unidad:
1 PCS
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Junta cónica unitSize
13437656 Cono: 29/32; toma: 29/32 1 PCS
15587960 Cono: 19/26; toma: 29/32 paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13437656 Proveedor Quickfit N.º de proveedor SH16/29
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Cabezal de destilación con conexión de vapor
  • Cabezal antisalpicaduras con vástago integral para la introducción de vapor en matraces durante la destilación
  • El vástago está conectado al suministro de vapor por medio de una rosca extraíble
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Antisalpicaduras con sinterización
Material Vidrio de borosilicato
Tipo Adaptador de matraz
Para utilizar con (aplicación) Evita la posible contaminación del condensador por la ebullición violenta de disolventes
Para utilizar con (equipo) Rotavapores
Incluye Grueso, aglomerado de porosidad 1
Cantidad 1 unidad
Junta cónica Cono: 29/32; toma: 29/32
Volumen (métrico) 90 mL