Learn More
Quickfit™ Adaptador para toma de expansión Quickfit™
Código de producto. 10881391
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño del cono:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
N.º de junta cónica estándar:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño del cono N.º de junta cónica estándar Tamaño de la unidad
10881391 24/29 29/32 paquete de 2
12146220 14/23 19/26 paquete de 2
10427820 19/26 34/35 paquete de 2
12495436 14/23 24/29 paquete de 2
12156220 19/26 24/29 2 PCS
11928044 14/23 29/32 paquete de 2
12614901 10/19 14/23 paquete de 2
11996124 19/26 29/32 paquete de 2
12425446 29/32 34/35 paquete de 2
11389093 29/32 40/38 cada uno
10146454 24/29 34/35 paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 10881391 Proveedor Quickfit™ N.º de proveedor XA43
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados con vidrio borosilicatado. Conecta juntas de vidrio esmerilado de gran tamaño con otras de menor tamaño. Con el QuickFit™ Adaptador de zócalo de expansión.
Conecte juntas de vidrio esmerilado de tamaño grande con juntas de tamaño más pequeño con el QuickFit™ adaptador de zócalo de expansión
  • Útil para la conexión de empalmes de puesta a tierra de tamaño heterogéneo
  • Toma de gran tamaño en la parte superior y cono de tamaño pequeño en la base
Especificaciones
Tamaño del cono 24/29
Para utilizar con (aplicación) Útil para la conexión de juntas de vidrio esmerilado de tamaño heterogéneo
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Adaptador de expansión
N.º de junta cónica estándar 29/32