Learn More
Extractor Soxhlet de vidrio de borosilicato Quickfit™
Código de producto. 11341885
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 mL
40 mL
60 mL
100 mL
200 mL
Junta cónica estándar inferior:
24/29
29/32
34/35
40/38
50/42
Altura (métrico):
175 mm
200 mm
205 mm
220 mm
240 mm
250 mm
Tamaño del cono:
19/26
24/29
34/35
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Junta cónica estándar inferior Altura (métrico) Tamaño del cono unitSize
11341885 40 mL 29/32 200 mm 24/29 cada uno
11371885 100 mL 40/38 220 mm 24/29 cada uno
11381885 200 mL 50/42 250 mm 24/29 cada uno
12004793 100 mL 34/35 240 mm 34/35 cada uno
11331885 20 mL 24/29 175 mm 19/26 cada uno
11351885 60 mL 34/35 205 mm 24/29 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11341885 Proveedor Quickfit N.º de proveedor EX5/43
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Conforme a BS 2071. El extractor Soxhlet de vidrio de borosilicato Quickfit™ elimina los componentes solubles o impurezas de sólidos mediante el sifonado o la inmersión con disolvente. Hay disponible una amplia gama de extractores para adaptarse a la mayoría de tamaños de muestra y cartuchos. El tubo de sifón concéntrico moldeado de forma precisa proporciona un rendimiento fiable.
Conforme a BS 2071. El extractor Soxhlet de vidrio de borosilicato Quickfit™ elimina componentes solubles o impurezas de sólidos mediante sifonado/inmersión repetidos con disolvente. Hay disponible amplia gama de extractores para adaptarse a la mayoría de tamaños de muestra y dedales. El tubo de sifón concéntrico moldeado de forma precisa proporciona un rendimiento fiable.
  • Conforme a BS 2071
  • Para la extracción de los componentes solubles o impurezas de los sólidos a través de inmersión/sifonaje repetido con disolvente
  • Amplia variedad de extractores para adaptarse a la mayoría de tamaños de muestra y cartuchos
  • Tubo de sifón concéntrico de forma precisa para un rendimiento fiable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Extractor Soxhlet
Capacidad (métrico) 40 mL
Material Vidrio de borosilicato Pyrex
Tamaño del cono 24/29
Para utilizar con (aplicación) Ideal para extraer componentes solubles o impurezas de sólidos mediante sifonado/inmersión repetidos con disolvente
Certificaciones/conformidad BS 2071
Junta cónica estándar inferior 29/32
Altura (métrico) 200 mm