Learn More
Matraz de fondo plano con cuello pequeño de vidrio de borosilicato Quickfit™
Código de producto. 10309754
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4 l
Altura (métrico):
85 mm
95 mm
103 mm
103 mm
105 mm
110 mm
115 mm
130mm
130 mm
135 mm
140 mm
145 mm
155 mm
170 mm
175 mm
187 mm
205 mm
215 mm
230 mm
260 mm
Junta de toma:
19/26
24/29
29/32
34/35
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 2
paquete de 20
paquete de 5
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) Junta de toma Tamaño de la unidad
10309754 250 ml 130 mm 29/32 paquete de 5
12498936 1000 ml 170 mm 24/29 paquete de 2
12498926 100 ml 95 mm 19/26 paquete de 5
12418936 100 ml 103 mm 24/29 paquete de 5
12428936 100 ml 103 mm 29/32 paquete de 5
10243930 150 ml 110 mm 24/29 paquete de 5
10697445 150 ml 115 mm 34/35 paquete de 5
12428946 250 ml 130 mm 19/26 paquete de 5
10831041 250 ml 130mm 34/35 paquete de 5
12509885 500 ml 140 mm 24/29 paquete de 5
12418956 500 ml 145 mm 29/32 paquete de 5
10851201 50 ml 85 mm 19/26 paquete de 5
12661992 50 ml 85 mm 24/29 paquete de 5
11980885 250 ml 130mm 24/29 paquete de 5
15527840 2000 ml 215 mm 34/35 paquete de 5
12408946 1000 ml 187 mm 29/32 paquete de 2
15567830 150 ml 105 mm 19/26 paquete de 20
15577830 150 ml 110 mm 29/32 paquete de 20
15517840 2000 ml 230 mm 29/32 paquete de 5
15547840 500 ml 135 mm 19/26 paquete de 20
15567840 500 ml 155 mm 34/35 paquete de 20
15557830 100 ml 103 mm - paquete de 10
15597830 1000 ml 175 mm 34/35 paquete de 10
15507840 2000 ml 205 mm 24/29 paquete de 5
15537840 4 l 260 mm - paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Código de producto. 10309754 Proveedor Quickfit N.º de proveedor FF250/4S
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados con vidrio de borosilicato. El matraz de fondo plano con cuello corto de vidrio de borosilicato Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ cumple con ISO 1773 e ISO 4797.
Fabricados con vidrio de borosilicato. El matraz de fondo plano con cuello corto de vidrio de borosilicato Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ cumple con ISO 1773 y ISO 4797.
  • Cumple con ISO 1773 y ISO 4797
  • Con conector de vidrio esmerilado Quickfit™ de la máxima calidad
  • Vidrio de borosilicato para ofrecer mayor resistencia a los choques térmicos y las corrosiones químicas
  • La base plana per
Specifications
Certificaciones/conformidad ISO 1773, ISO 4797
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 130 mm
Estilo de cuello Corto
Junta de toma 29/32
Forma del fondo Plano