Learn More
Quickfit™ Bobina para condensador de vidrio de borosilicato Quickfit™ con cono esmerilado y conector
Descripción
Se suministra con conectores de rosca de plástico desmontables que admiten tubos flexibles de 9 mm que se pueden ajustar de manera fácil y segura. La bobina de condensador de vidrio de borosilicato QuickFit™ con cono esmerilado y toma de tierra es un condensador de alta eficiencia con una amplia superficie de refrigeración. Adecuado para trabajos de reflujo o destilación.
- Adecuado para trabajos de reflujo o destilación
- Condensadores muy eficientes con una gran superficie de refrigeración
- Se suministra con conectores de rosca de plástico desmontables que admiten tubos flexibles de 9 mm que se pueden ajustar de manera fácil y segura
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para trabajos de reflujo o destilación |
| Longitud de la chaqueta (métrico) | 470 mm (total) 320 mm (efectiva) |
| N.º de junta cónica estándar | 29/32 |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo | Bobina de condensador |