Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Escherichia coli ATCC™ 25922™
Código de producto. 12966037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 Paq.
Código de producto. Cantidad
12966037 10 Paq.
1 options
Si desea realizar un pedido, es necesario enviar una Declaración ATCC del usuario final firmada.
Código de producto. 12966037 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R4717050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Si desea realizar un pedido, es necesario enviar una Declaración ATCC del usuario final firmada.
Obtenga una identificación rápida y precisa de microorganismos microbiológicos con organismos biológicos reales creciendo en medios de cultivo microbiológicos frescos y enriquecidos.
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Escherichia coli ATCC™ 25922™ is supplied as a film of preserved microorganisms on the inside of the cap on a plastic vial.
  • No serial dilution required
  • Delivers <100 colony forming units (CFUs) in a single 0.1mL inoculum
  • 10 tests/reconstituted vial; 100 tests/kit
  • Ready for rehydration
  • For use in quality control procedures
Includes:
10 preserved organism vials and 10 rehydration vials.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
ATCC® 25922™*
Descripción Escherichia coli ATCC™ 25922™
Formato Quanti-Cult Plus
Tipo de producto Escherichia coli
Clase de organismo diana Gram-negative Rods
Tipo de prueba Quantitative QC
Cantidad 10 Paq.
Designaciones de cepas Cepa FDA Seattle 1946; DSM 1103; NCIB 12210
Especie Escherichia species
*The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative word mark, and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC™ and are used under license.