Learn More
Swann-Morton™ Abridor de ampollas gris, normal, personal QlickSmart Snapit Lite
Código de producto. 15671464
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Gris
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
15671464 Gris cada uno
1 options
Código de producto. 15671464 Proveedor Swann-Morton™ N.º de proveedor SN02R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.58€
    21.11€ / paquete de 1
    Ahorro 5.47€
    20% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Una manera más segura de abrir ampollas de vidrio y evitar lesiones dolorosas y peligrosas por punzantes.
  • Este abridor de ampollas fácil de usar y multiuso ayuda a evitar las inaceptables tasas de lesiones por punzantes observadas cuando las ampollas se abren a mano.
  • Abrir las ampollas es un acto con un riesgo especialmente alto, con un 26 % de lesiones por pinchazos y punciones causadas por la apertura de una ampolla o por ampollas rotas.
  • El dispositivo fue inventado por una enfermera de Rockhampton, Qld, Australia, quien observó que cada año se utilizaban millones de ampollas de vidrio a prueba de manipulaciones en la atención médica y la práctica relacionada para contener productos farmacéuticos.
  • Los beneficios prácticos son claros, sin embargo, las tasas de lesiones siempre han sido significativas.
  • Solo tiene que introducir la tapa de la ampolla en el SnapIT multiuso, asegurándose de que tiene el tamaño correcto.
  • Si hay un punto en la ampolla, alinéelo con el punto en el SnapIT.
  • Aléjelo de su cuerpo para abrir la ampolla.
  • A continuación, puede desechar la tapa de la ampolla de vidrio directamente en un recipiente para objetos punzantes.
  • Hay versiones personales y de carrito disponibles en la gama:
    • Trolley Edition: para uso en equipo con un lado plano, de modo que pueda descansar sobre un banco o carro impidiendo que rueden - perfecto para las áreas de preparación de medicamentos del hospital.
    • Pocket Edition: aluminio anodizado para uso personal en un llavero, colgado de un cordón o guardado en el bolsillo.
    • Lite Edition: fabricado con plástico resistente y de bajo coste.
  • El Snap-It de tamaño normal puede usarse con ampollas de 1-2 ml, 5-10 ml y 10-15 ml y la edición grande del carrito puede usarse con ampollas de 5-10 ml y 20-25 ml.
Especificaciones
Color Gris
Tipo de producto Abridor de ampollas
Material Polipropileno
Tamaño Normal