Learn More
Pyrex™ Cuchara Pyrex™ con mango hueco
Product Code. 12651992
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 ml
6 ml
10 ml
Altura (métrico):
70 mm
85 mm
100 mm
Unit Size:
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacidad (métrico) Altura (métrico) Unit Size
12651992 10 ml 100 mm paquete de 10
12631992 3 ml 70 mm paquete de 10
11970885 6 ml 85 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 12651992 Supplier Pyrex™ Supplier No. 2115/06M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    325.50€
    276.93€ / paquete de 10
    Ahorro 48.57€
    14% Descuento
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Ayuda en la introducción de polvos en recipientes con cuello estrecho. La cuchara Pyrex™ con mango hueco se asienta de forma plana para garantizar la estabilidad en el plato de la balanza. Disponibles en 3 capacidades.
Ayuda en la introducción de polvos en recipientes con cuello estrecho. Cuchara con vástago hueco Pyrex™: permanece plana para garantizar la estabilidad en la bandeja de la balanza. Disponibles en 3 capacidades.
  • Con vástago hueco para facilitar la introducción del polvo en recipientes de cuello estrecho, por ejemplo, matraces volumétricos
  • La base plana garantiza la estabilidad en la bandeja de la balanza
Specifications
Capacidad (métrico) 10 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 100 mm
Tipo de producto Cucharas de pesaje