Learn More
Cuchara Pyrex™ con mango hueco
Código de producto. 12631992
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 ml
6 ml
10 ml
Altura (métrico):
70 mm
85 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
12631992 3 ml 70 mm paquete de 10
12651992 10 ml 100 mm paquete de 10
11970885 6 ml 85 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12631992 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 2115/02M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.00€
    211.11€ / paquete de 10
    Ahorro 132.89€
    38% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Læg i indkøbskurv
Ayuda en la introducción de polvos en recipientes con cuello estrecho. La cuchara Pyrex™ con mango hueco se asienta de forma plana para garantizar la estabilidad en el plato de la balanza. Disponibles en 3 capacidades.
Ayuda en la introducción de polvos en recipientes con cuello estrecho. Cuchara con vástago hueco Pyrex™: permanece plana para garantizar la estabilidad en la bandeja de la balanza. Disponibles en 3 capacidades.
  • Con vástago hueco para facilitar la introducción del polvo en recipientes de cuello estrecho, por ejemplo, matraces volumétricos
  • La base plana garantiza la estabilidad en la bandeja de la balanza
Tekniske data
Capacidad (métrico) 3 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 70 mm
Tipo de producto Cucharas de pesaje
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.