Learn More
Pyrex™ Cuchara Pyrex™ con mango hueco
Código de producto. 11970885
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 ml
6 ml
10 ml
Altura (métrico):
70 mm
85 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
11970885 6 ml 85 mm paquete de 10
12651992 10 ml 100 mm paquete de 10
12631992 3 ml 70 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11970885 Proveedor Pyrex™ N.º de proveedor 2115/04M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    270.90€
    230.20€ / paquete de 10
    Ahorro 40.70€
    15% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ayuda en la introducción de polvos en recipientes con cuello estrecho. La cuchara Pyrex™ con mango hueco se asienta de forma plana para garantizar la estabilidad en el plato de la balanza. Disponibles en 3 capacidades.
Ayuda en la introducción de polvos en recipientes con cuello estrecho. Cuchara con vástago hueco Pyrex™: permanece plana para garantizar la estabilidad en la bandeja de la balanza. Disponibles en 3 capacidades.
  • Con vástago hueco para facilitar la introducción del polvo en recipientes de cuello estrecho, por ejemplo, matraces volumétricos
  • La base plana garantiza la estabilidad en la bandeja de la balanza
Especificaciones
Capacidad (métrico) 6 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 85 mm
Tipo de producto Cucharas de pesaje