Learn More
Tapón de rosca de polipropileno Pyrex™ con membrana de PTFE
Código de producto. 15183927
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño del tapón:
45 mm
Tamaño de la unidad:
5 PCS
Código de producto. Tamaño del tapón Tamaño de la unidad
15183927 45 mm 5 PCS
1 options
Código de producto. 15183927 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 4507/45D
En stock
Añadir a la cesta
Add to basket
Diseñado para microbiología aeróbica y cultivo de células. El tapón de rosca de polipropileno Pyrex™ con membrana de PTFE es permeable a los gases y proporciona un sellado hermético.
Diseñados para microbiología aeróbica y cultivo celular. El tapón de rosca de polipropileno Pyrex™ con membrana de PTFE es permeable al gas y proporciona un sellado hermético.
  • Tapón de rosca de polipropileno con membrana de PTFE integral de 0,2 μm
  • La membrana permeable al gas permite la compensación de la presión para poder esterilizar el material de vidrio en autoclave con el tapón de rosca fijado
  • Proporciona un sellado hermético que evita la entrada de líquidos o sólidos
  • Ideales para la microbiología aeróbica y el cultivo celular
  • Adecuado para el almacenamiento y transporte de medios generadores de gas
  • Esterilizable en autoclave
  • Resistente a temperaturas de hasta 140 °C
Specifications
Tamaño del tapón 45 mm
Incluye Membrana de PTFE integral de 0,2 μm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Descripción Tapón de rosca
Material Polipropileno
Color Azul claro
Para utilizar con (aplicación) Microbiología aeróbica y cultivo de células
Cantidad 5 Paq.
Esterilidad Estéril