Learn More
Vasos de precipitados Griffin de perfil bajo Pyrex™
Código de producto. 12316978
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 mL
400 ml
600 ml
800 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
10 l
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
paquete de 10
paquete de 4
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12316978 25 ml 10 PCS
12534257 5 ml paquete de 10
10692281 10 l 1 PCS
11963779 10 ml paquete de 10
11996518 50 ml 10 PCS
11987564 100 ml 10 PCS
11906528 150 ml 10 PCS
11997564 250 mL paquete de 10
11916528 400 ml paquete de 10
11907574 600 ml 10 PCS
12567766 800 ml paquete de 10
11917574 1000 ml 10 PCS
11926528 2000 ml paquete de 10
12098992 3000 ml paquete de 4
12084777 5000 ml 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 12316978 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 1000/11M
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Mida líquidos en la mesa de trabajo o en la placa calefactora sin temor de ningún ataque químico. Los vasos de precipitado Griffin de diseño reducido Pyrex™ se suministran en una amplia variedad de tamaños, con graduaciones en blanco y punto de rotulación.
Mida líquidos en la mesa de trabajo o en la placa calefactora sin temor a ningún ataque químico. Los vasos de precipitados Griffin de perfil bajo Pyrex™ se suministran en una amplia variedad de tamaños con gradaciones en blanco y punto de rotulación.
  • Cumple con ISO 3819 y DIN 12331
  • Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
  • Excelente rendimiento térmico
  • Muy resistente a los ataques químicos
  • Graduaciones y área de rotulación blancas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 34 mm
Capacidad (métrico) 25 ml
Material Vidrio borosilicatado (tipo 1)
Altura (métrico) 50 mm
Cantidad 10 paquetes
Tipo Vaso de precipitados
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ISO 3819, DIN 12331
Scale Escala de graduación blanca