Learn More
Vasos de precipitados Griffin de perfil bajo Pyrex™
Beschreibung
Mida líquidos en la mesa de trabajo o en la placa calefactora sin temor a ningún ataque químico. Los vasos de precipitados Griffin de perfil bajo Pyrex™ se suministran en una amplia variedad de tamaños con gradaciones en blanco y punto de rotulación.
- Cumple con ISO 3819 y DIN 12331
- Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
- Excelente rendimiento térmico
- Muy resistente a los ataques químicos
- Graduaciones y área de rotulación blancas
Spezifikation
Spezifikation
| Diámetro exterior (métrico) | 70 mm |
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Material | Vidrio borosilicatado |
| Altura (métrico) | 95 mm |
| Cantidad | Paq. de 10 |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Graduated | Sí |
| Certificaciones/conformidad | ISO 3819, DIN 12331 |
| Scale | Escala de graduación blanca |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?