Learn More
Vasos de precipitados Griffin de perfil bajo Pyrex™
Descripción
Mida líquidos en la mesa de trabajo o en la placa calefactora sin temor a ningún ataque químico. Los vasos de precipitados Griffin de perfil bajo Pyrex™ se suministran en una amplia variedad de tamaños con gradaciones en blanco y punto de rotulación.
- Cumple con ISO 3819 y DIN 12331
- Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
- Excelente rendimiento térmico
- Muy resistente a los ataques químicos
- Graduaciones y área de rotulación blancas
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 80 mm |
| Capacidad (métrico) | 400 ml |
| Material | Vidrio borosilicatado (tipo 1) |
| Altura (métrico) | 110 mm |
| Cantidad | 10 paquetes |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Graduated | Sí |
| Certificaciones/conformidad | ISO 3819, DIN 12331 |
| Scale | Escala de graduación blanca |