Learn More
PYREX™ Vasos de precipitados Griffin de alta resistencia
Descrizione
Mida líquidos con vidrio reforzado, resistente y de larga duración. Los vasos de precipitados Griffin de alta resistencia y vidrio de borosilicato Pyrex™ están disponibles en una amplia gama de tamaños
Mida líquidos con vidrio reforzado, resistente y de larga duración. Pyrex™ Los vasos de precipitados Griffin de vidrio de borosilicato de alta resistencia están disponibles en una amplia gama de tamaños.
Vasos de precipitados de alta resistencia diseñados específicamente para ofrecer la mejor resistencia mecánica en condiciones duras, como el lavado mecanizado. Para mayor comodidad, los vasos de precipitados de 250 a 4000 ml tienen dos escalas métricas graduadas para indicar el contenido aproximado. Todos los tamaños tienen un área de rotulación de gran tamaño.
Compliance
Diseñados para cumplir los requisitos de ASTM™ E 960
Specifica
Specifica
| Capacidad (imperial) | 67,62 oz |
| Diámetro exterior (imperial) | 5,15 in |
| Diámetro exterior (métrico) | 13,1 cm |
| Capacidad (métrico) | 2000 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Para utilizar con (aplicación) | Proporciona la mejor resistencia mecánica en condiciones duras como lavados mecanizados |
| Intervalo de graduación | De 200 a 1800 ml |
| Altura (imperial) | 7,08 in |
| Altura (métrico) | 18 cm |
| Incrementos | 200 ml |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.