Learn More
Corning™ Tubos de vidrio sin reborde de fondo redondo desechables PYREX™
Código de producto. 10672424
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 ml
6 mL
10 ml
11 ml
15 ml
19 ml
23 ml
28,5 ml
36 ml
Longitud (métrico):
75 mm
85 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
500 PCS
paquete de 1000
paquete de 250
paquete de 500
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10672424 6 mL 75 mm paquete de 1000
13073073 19 ml 125 mm paquete de 250
10212563 19 ml 125 mm 1000 PCS
13023073 4 ml 75 mm paquete de 250
10672234 4 ml 75 mm paquete de 1000
10682424 10 ml 100 mm 1000 PCS
13043073 10 ml 100 mm paquete de 250
13033073 6 mL 75 mm paquete de 250
10692424 11 ml 85 mm paquete de 1000
10692614 36 ml 150 mm paquete de 500
12079257 36 ml 150 mm paquete de 250
10018522 23 ml 150 mm 1000 PCS
13063073 15 ml 100 mm paquete de 250
10008522 15 ml 100 mm 1000 PCS
11992288 28,5 ml 150 mm paquete de 250
10735763 28,5 ml 150 mm 500 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 10672424 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 9944512
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.63€
    65.22€ / paquete de 1000
    Ahorro 7.41€
    10% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados en vidrio de borosilicato para reducir los cambios de pH y los contaminantes. Los tubos de vidrio sin reborde de fondo redondo desechables Corning™ PYREX™ se han diseñado para el cultivo de tejidos y el trabajo bacteriológico genera
Estos tubos de cultivo de un solo uso están envasados para su comodidad en paquetes fáciles de abrir y usar. Los tres tamaños pequeños vienen con dispensador, y los tamaños más grandes están embalados a granel. Hechos de vidrio de borosilicato para reducir los cambios de pH y evitar los potenciales contaminantes que se pueden filtrar en el vidrio sodocálcico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 6 mL
Longitud (métrico) 75 mm
Material Vidrio
Desechables Sí
Para utilizar con Para el cultivo de tejidos y uso bacteriológico general
Tipo de etiqueta Ninguno
Envase A granel
Con reborde No
Esterilidad No estériles
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Graduated No
Diámetro (métrico) 12 mm
Tipo de producto Tubo de cultivo
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.