Learn More
Tubo para cultivo de fondo redondo de vidrio de borosilicato Pyrex™ con tapón de rosca
Descripción
Ideal para trabajos de cultivo con tapones de rosca PBT y disco de caucho revestido de PTFE. Pryex™ Los tubos de cultivo vienen en una amplia gama de tamaños para satisfacer sus necesidades.
- Ideal para tareas de cultivo
- Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
- La alta resistencia al ataque del agua reduce la lixiviación de contaminantes que pueden causar cambios de pH
- Tapones de rosca fenólicos con disco de caucho con revestimiento de PTFE inerte
- El tapón puede resistir ciclos de esterilización con vapor y calor seco repetidos (121° C durante dos horas)
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | Fenólico |
| Capacidad (métrico) | 14 mL |
| Longitud (métrico) | 125 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Para utilizar con | Ideal para tareas de cultivo |
| Incluye | Tapón de rosca |
| Material de revestimiento | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tamaño de rosca | 15 mm |
| Esterilidad | Estéril |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Mostrar más |