Learn More
Pyrex™ Tubo para cultivo de fondo redondo de vidrio de borosilicato Pyrex™ con tapón de rosca
Código de producto. 10044604
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
9 ml
11 mL
14 mL
15 ml
19 mL
20 mL
28 mL
36 mL
40 mL
50 mL
70 mL
Longitud (métrico):
100 mm
125 mm
160 mm
180 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
40 PCS
paquete de 40
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10044604 9 ml 100 mm paquete de 40
10004654 11 mL 100 mm 40 PCS
12505077 14 mL 125 mm paquete de 40
11940955 19 mL 160 mm 40 PCS
11307824 15 ml 100 mm 40 PCS
11317824 28 mL 180 mm paquete de 40
10297774 36 mL 100 mm 40 PCS
11327824 40 mL 200 mm paquete de 40
10400105 70 mL 200 mm paquete de 40
10125144 50 mL 200 mm paquete de 40
10422205 20 mL 100 mm 40 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 10044604 Proveedor Pyrex™ N.º de proveedor 1636/24MP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    685.00€
    162.85€ / paquete de 40
    Ahorro 522.15€
    76% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ideales para tareas de cultivo con tapones de rosca de PBT y disco de caucho con revestimiento de PTFE. Los tubos de cultivo Pyrex™ se suministran en una amplia gama de tamaños para satisfacer sus necesidades.
Ideal para trabajos de cultivo con tapones de rosca PBT y disco de caucho revestido de PTFE. Pryex™ Los tubos de cultivo vienen en una amplia gama de tamaños para satisfacer sus necesidades.
  • Ideal para tareas de cultivo
  • Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
  • La alta resistencia al ataque del agua reduce la lixiviación de contaminantes que pueden causar cambios de pH
  • Tapones de rosca fenólicos con disco de caucho con revestimiento de PTFE inerte
  • El tapón puede resistir ciclos de esterilización con vapor y calor seco repetidos (121° C durante dos horas)
Especificaciones
Material del cierre Fenólico
Capacidad (métrico) 9 ml
Longitud (métrico) 100 mm
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con Ideal para tareas de cultivo
Incluye Tapón de rosca
Material de revestimiento Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tamaño de rosca 13 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro (métrico) 14 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca