Learn More
Frascos de reactivos de vidrio de borosilicato Pyrex™ con tapón de polipropileno y anillo de vertido
Descripción
Mezcle y almacene una amplia gama de medios de cultivo con estos frascos de vidrio para reactivos.Los frascos para reactivos de vidrio de borosilicato con tapón de polipropileno y anillo de vertido PyrexTM ofrecen una alta resistencia a productos químicos y se han diseñado con los hombros en pendiente para proporcionar un vertido suave.
- Frascos con tapón de polipropileno y anillo de vertido antigoteo
- Cumple con ISO 4796.
- Impresos con código de retorno para certificado de lote descargable
- Hombros en pendiente para una acción de vertido suave
- Graduaciones y área de rotulación blancas
- Fabricados con vidrio de borosilicato resistente a temperaturas y productos químicos
- Para el uso con un máximo de 140 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 150 mL |
| Capacidad (imperial) | 5,1 oz |
| Color | Transparente |
| Diámetro (imperial) | 2,4 in |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para el almacenamiento y mezcla del medio de cultivo |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Cantidad | 10/paq. |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL 45 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 4796 |
| Closure Included | Sí |
| Mostrar más |