Learn More
Pyrex™ Frascos de reactivos de vidrio de borosilicato Pyrex™ con tapón de polipropileno y anillo de vertido
Código de producto. 11962619
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
100 ml
1000 ml
15.000 mL
150 mL
20.000 mL
2000 ml
25 ml
250 ml
3500 ml
50 ml
500 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 10
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11962619 25 ml paquete de 10
11972619 50 ml paquete de 10
11982619 100 ml paquete de 10
15727927 150 mL paquete de 10
11992619 250 ml paquete de 10
11902629 500 ml paquete de 10
11912629 1000 ml paquete de 10
11922629 2000 ml paquete de 10
15747927 3500 ml cada uno
12094637 5000 ml 1 PCS
12094717 10.000 mL 1 PCS
10670191 15.000 mL cada uno
12643796 20.000 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 11962619 Proveedor Pyrex™ N.º de proveedor 1516/01D
Outlet Corner
Usar código promocional 28080
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Mezcle y almacene una amplia gama de medios de cultivo con estos frascos de vidrio para reactivos. Los frascos de reactivo de vidrio de borosilicato Pyrex™ con tapón de polipropileno y anillo de vertido ofrecen una alta resistencia a productos químicos y se han diseñado con los hombros en pendiente para proporcionar un vertido suave
Mezcle y almacene una amplia gama de medios de cultivo con estos frascos de vidrio para reactivos.Los frascos para reactivos de vidrio de borosilicato con tapón de polipropileno y anillo de vertido PyrexTM ofrecen una alta resistencia a productos químicos y se han diseñado con los hombros en pendiente para proporcionar un vertido suave.
  • Frascos con tapón de polipropileno y anillo de vertido antigoteo
  • Cumple con ISO 4796.
  • Impresos con código de retorno para certificado de lote descargable
  • Hombros en pendiente para una acción de vertido suave
  • Graduaciones y área de rotulación blancas
  • Fabricados con vidrio de borosilicato resistente a temperaturas y productos químicos
  • Para el uso con un máximo de 140 °C
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 ml
Color Transparente
Diámetro (imperial) 1,4 in
Para utilizar con (aplicación) Ideal para el almacenamiento y mezcla del medio de cultivo
Incluye Tapón de rosca de polipropileno y anillo de vertido
Material Vidrio de borosilicato
N.° por paquete 10/Paq.
Cantidad 10 Pk.
Tamaño de rosca (métrico) 25mm
Closure Included Sí
Graduated Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 70mm
Para utilizar con (equipo) Ideal para el almacenamiento y mezcla del medio de cultivo
Altura (imperial) 2,8 pulg
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 25 mm
Diámetro (métrico) 36mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 0,8 oz
Forma Forma redonda
Certificaciones/conformidad ISO 4796
Desechables Reutilizable
Tipo de producto Frasco para reactivos