Learn More
Frascos de reactivo de vidrio borosilicatado Pyrex™
Código de producto. 11940326
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
1000 ml
100 ml
15 000 mL
20.000 mL
2000 ml
250 ml
25 ml
50 ml
5000 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11940326 25 ml paquete de 10
11961598 50 ml paquete de 10
10105044 100 ml 10 PCS
10411235 250 ml paquete de 10
10786885 500 ml paquete de 10
10422575 1000 ml paquete de 10
10230700 2000 ml paquete de 10
11347854 5000 ml 1 PCS
11357854 10.000 mL cada uno
15517690 15 000 mL paquete de 5
15527690 20.000 mL paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 11940326 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 1515/01D
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Almacene reactivos, patrones de análisis y medios de cultivo en estos frascos de reactivos de vidrio de borosilicato. Los frascos de vidrio de borosilicato Pyrex™ para reactivos soportan la esterilización con aire caliente hasta 180 °C y tienen
Almacene reactivos, patrones de análisis y medios de cultivo en estos frascos de reactivos de vidrio de borosilicato. Los frascos de vidrio de borosilicato PyrexTM para reactivos soportan la esterilización con aire caliente hasta 180°C y tienen una ex
  • Cumple con ISO 4796-1
  • Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
  • Excelente resistencia a productos químicos y altas temperaturas
  • Se suministran con tapones de rosca de PBT que tienen un disco de sellado recubierto de PTFE
  • Esterilizable en autoclave
  • Graduaciones y área de rotulación blancas
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 ml
Para utilizar con (aplicación) Ideal para el almacenamiento de reactivos, estándares analíticos y medios de cultivo, etc.
Material Vidrio de borosilicato
N.° por paquete 10/paq.
Color del tapón Negro
Closure Included Sí
Graduated Sí
Altura (métrico) 65 mm
Revestimiento del tapón PTFE
Material del cierre Fenólico
Tamaño del tapón 20 mm
Diámetro (métrico) 35 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ISO 4796-1