Learn More
Tubo de ensayo de vidrio de borosilicato Pyrex™ con paredes mediana y sin reborde
Código de producto. 11970955
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
24 mm
Longitud (métrico):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
180 mm
200 mm
Capacidad (métrico):
4 mL
6 mL
8 mL
14 mL
17 mL
22 mL
23 mL
28 mL
34 mL
55 mL
73 mL
Tamaño de la unidad:
100 PCS
50 PCS
paquete de 100
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11970955 16 mm 100 mm 14 mL paquete de 100
10755501 16 mm 125 mm 17 mL paquete de 100
10243310 16 mm 150 mm 22 mL 100 PCS
11960955 16 mm 160 mm 23 mL paquete de 100
11980955 18 mm 180 mm 34 mL 100 PCS
10754351 18 mm 150 mm 28 mL paquete de 100
10186164 10 mm 75 mm 4 mL paquete de 100
10121690 12 mm 75 mm 6 mL paquete de 100
11900965 24 mm 200 mm 73 mL 50 PCS
10213600 12 mm 100 mm 8 mL paquete de 100
13058393 24 mm 150 mm 55 mL 100 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 11970955 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 1622/09M
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™ para proporcionar un rendimiento superior al vidrio de borosilicato neutro y al vidrio sodocálcico. Los tubos de ensayo sin reborde con pared media de vidrio de borosilicato Pyrex™ son ideales para
Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™ para proporcionar un rendimiento superior al vidrio de borosilicato neutro y al vidrio sodocálcico.Los tubos de ensayo sin reborde con pared media de vidrio de borosilicato Pyrex™ son ideales para t
  • Paredes medianas sin reborde:  Construido para un rendimiento óptimo
  • Construcción robusta:  Permite su uso a altas temperaturas de hasta 500ºC.
  • Cumple con:ISO 4142
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 4142
Capacidad (métrico) 14 mL
Longitud (métrico) 100 mm
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con Ideal para tareas de cultivo de microbiología
Cantidad 100/Paq.
Con reborde No
Diámetro (métrico) 16 mm
Tipo de producto Tubo de ensayo